Learn More
Pyridoxal 5'-Phosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridoxal-5-Phosphate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Peso formulazione | 247.0246 |
| Percent Purity | >95% |