Learn More
Pyridoxal hydrochloride 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Pyridoxal Hydrochloride |
| CAS | 65-22-5 |
| Nomi componenti o analita | Pyridoxal Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H9 N O3 . Cl H |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Pyridoxal Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?