Learn More
Pyridoxal hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10071981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071981 25 g Bottiglia in vetro 25g
10643912 1 g Bottiglia in vetro 1g
10757602 5 g Bottiglia in vetro 5g
10006353 100 g Bottiglia in vetro 100g
11926881 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10071981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352710250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 65-22-5 | C8H9NO3·HCl | 203.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-22-5
Formula molecolare C8H9NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 203.62
Numero MDL MFCD00012809
InChI Key FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC Name 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carbaldehyde;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxal hydrochloride
Punto di fusione 171.0°C to 175.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,8091
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL
Peso formulazione 203.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder