Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridoxal hydrochloride |
| Punto di fusione | 171.0°C to 175.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Indice di Merck | 15,8091 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL |
| Peso formulazione | 203.62 |
| Vedi altri risultati |