Learn More
Pyridoxal Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Pyridoxal Hydrochloride, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridoxal Hydrochloride |
| CAS | 65-22-5 |
| Nomi componenti o analita | Pyridoxal Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H9 N O3 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Pyridoxal Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| Vedi altri risultati |