Learn More
Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Codice prodotto. 15480257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15480257 2.5 g 2.50g
15405009 5 g 5g
15470257 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62679.27
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 524-36-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.112 g/mol
A vitamin in the Vitamin B-6 family
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 524-36-7
Formula molecolare C8H14Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.112
Numero MDL MFCD00012808
InChI Key HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC Name 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxamine dihydrochloride
Punto di fusione 220°C to 224°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Beilstein 3632748
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Peso formulazione 241.12
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridoxamine dihydrochloride