Learn More
Pyridoxine Cyclic Ether Impurity Hydrochloride Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 187.04 |
| Percent Purity | >95% |