Learn More
Pyridoxine Cyclic Ether Impurity Hydrochloride Salt, TRC
Codice prodotto. 30009405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009405 250 mg 250mg
30008713 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP991740250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1006-21-9
Formula molecolare C8 H9 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 187.62
Sinonimo 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC Name 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
Peso formulazione 187.04
Percent Purity >95%