Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxine hydrochloride, 98+%, extra pure
Codice prodotto. 10605972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10605972 50 g Bottiglia in vetro 50g
10195303 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10605972 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 150770500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58-56-0 | C8H11NO3·HCl | 205.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-56-0
Formula molecolare C8H11NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 205.64
Numero MDL MFCD00012807
InChI Key ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC Name 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxine hydrochloride
Punto di fusione 214.0°C
Colore White
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 21, V,5, 492
Indice di Merck 15, 8095
Informazioni di solubilità Solution
Peso formulazione 205.64
Percent Purity 98+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridoxine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.