Learn More
Pyridoxine hydrochloride, 98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476142 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11476142 100 g
11446142 10 g
11466142 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476142 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210277780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 58-56-0
Formula molecolare C8H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 205.638
Numero MDL MFCD00012807
InChI Key ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC Name 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridoxine hydrochloride
Colore White
Densità 1.43g/mL
Punti di ebollizione Sublimes
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 100 g
Peso formulazione 205.64
Percent Purity 0.98
Grado Research
Forma fisica Powder