Learn More
Pyridoxine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11449292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11449292 50 g Amber Glass 50g
10758325 10 g Amber Glass 10g
10256204 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449292 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP267750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pyridoxine HCl is used as a vitamin (enzyme cofactor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-56-0
Formula molecolare C8H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 205.638
InChI Key ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC Name 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxine Hydrochloride
Punto di fusione 214°C
Colore White
pH 2.4 to 3.0
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 8095
Peso formulazione 205.64
Percent Purity 98% min.
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridoxine Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.