Learn More
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridoxine hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H12ClNO3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) |
| SMILES | OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.64 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only