Learn More
Pyridoxine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridoxine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 205.0506 |
| Percent Purity | >95% |