Learn More
R&D Systems™ Pyrimethamine
Codice prodotto. 18752774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752774 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752774 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3918/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters; also DHFR and STAT3 inhibitor
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C12H13ClN4
Peso formulazione 248.71
Purezza >99%
Peso molecolare 248.71