Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrimethamine |
| Punto di fusione | 241.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C, 4 h) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Peso formulazione | 248.71 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Pyrimethamine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyrimethamine