Learn More
Pyrimethamine, MedChemExpress
Descrizione
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrimethamine |
| CAS | 58-14-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H13ClN4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Pirimecidan Pirimetamin RP 4753 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.71 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only