Learn More
Pyrimidine-2,4,6-triamine, Mikromol™
Codice prodotto. 17904596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17904596 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17904596 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0269.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyrimidine-2,4,6-triamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Nomi componenti o analita Pyrimidine-2,4,6-triamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H7 N5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI Formula InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC Name pyrimidine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 125.07
Quantità 25 mg
Peso formulazione 125.132 g/mol