Learn More
Pyrimidine-2-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15720899 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15720899 1 g 1g
15730899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15720899 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31519-62-7
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.10
Numero MDL MFCD00856161
InChI Key ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC Name pyrimidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 190.0°C to 195.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 95%