Learn More
Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride |
| CAS | 35762-87-9 |
| Formula molecolare | C4H3FN2O2S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F |
| IUPAC Name | pyrimidine-2-sulfonyl fluoride |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Peso formulazione | 161.9899 |