Learn More
Pyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15477938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477938 5 g 5g
15487938 250 mg 250mg
15467938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15477938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61406.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4595-61-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4595-61-3
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.10
Numero MDL MFCD00856162
InChI Key IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC Name pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidine-5-carboxylic acid
Punto di fusione 259°C to 261°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid