Learn More
Pyrimidine, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 157700050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 289-95-2 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10001840
  • 67.41€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
289-95-2
80.09
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
9260
pyrimidine
C4H4N2
MFCD00006059
1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
CHEBI:16898
C1=CN=CN=C1
Specifica
Pyrimidine
31°C
Glass bottle
1.01
Colorless to Orange
5g
98.5% min. (GC)
MFCD00006059
15, 8100
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
C1=CN=CN=C1
80.09
CHEBI:16898
Liquid
1.0100g/mL
Authentic
1.5010 to 1.504
123°C to 124°C
20°C to 22°C
289-95-2
C4H4N2
23, 89
1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine
9260
80.09
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Pyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
SDS Documenti