Learn More
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one, TRC
Codice prodotto. 30136223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136223 250 mg 250mg
30005101 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136223 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP997400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103408-45-3
Formula molecolare C8H5N5O
Molecular Weight (g/mol) 187.16
Sinonimo Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, M1G;
IUPAC Name 3H-pyrimido[1,2-a]purin-10-one
SMILES O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1C=CC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)
Peso formulazione 187.0494