Learn More
Pyrimitate, TRC
Codice prodotto. 30132610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132610 250 mg 250mg
30137718 500 mg 500mg
30011537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP997785250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5221-49-8
Formula molecolare C11 H20 N3 O3 P S
Molecular Weight (g/mol) 305.33
Sinonimo 4-Pyrimidinol, 2-(dimethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Diothyl, ICI 29661, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methyl-6-pyrimidyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methylpyrimidin-6-yl)phosphorothionate, O,O-Diethyl O-[2-dimethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Pyrimital, Pyrimitate, Pyrimithate, Phosphorothioic acid, O-[2-(dimethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-diethyl ester
IUPAC Name 4-diethoxyphosphinothioyloxy-N,N,6-trimethylpyrimidin-2-amine
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimitate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-10-8-9(3)12-11(13-10)14(4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Peso formulazione 305.0963
Percent Purity >95%