missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyriproxyfen, MedChemExpress

Codice prodotto. 16491138
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16491138 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2031

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.

Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.

Specifica

Materiale o nome chimico Pyriproxyfen
CAS 95737-68-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19NO3
Quantità 5 g
Sinonimo S-31183
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES CC(OC1=NC=CC=C1)COC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 321.37
Peso formulazione 321.37
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.