missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyriproxyfen, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyriproxyfen |
| CAS | 95737-68-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C20 H19 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine, Admiral, Archer IGR, BCP 8702, Distance, Distance IGR, Esteem, Juventox, Juvinal, Knack, Lano Tape, Nemesis, NyGuard IGR, Nylar, OMS 3019, Pluto MC, Pyriproxyfen, S 31183, S 71639, S 9138, SK 591, Seize, Sumilarv, Tiger, Tiger (insecticide), Tiger 10EC |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H19NO3/c1-16(23-20-9-5-6-14-21-20)15-22-17-10-12-19(13-11-17)24-18-7-3-2-4-8-18/h2-14,16H,15H2,1H3 |
| SMILES | CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccccn3 |
| IUPAC Name | 2-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 321.37 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?