missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyriproxyfen, TRC

Codice prodotto. 30423562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30423562 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30423562 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP998850250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Pyriproxyfen
CAS 95737-68-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C20 H19 N O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine, Admiral, Archer IGR, BCP 8702, Distance, Distance IGR, Esteem, Juventox, Juvinal, Knack, Lano Tape, Nemesis, NyGuard IGR, Nylar, OMS 3019, Pluto MC, Pyriproxyfen, S 31183, S 71639, S 9138, SK 591, Seize, Sumilarv, Tiger, Tiger (insecticide), Tiger 10EC
InChI Formula InChI=1S/C20H19NO3/c1-16(23-20-9-5-6-14-21-20)15-22-17-10-12-19(13-11-17)24-18-7-3-2-4-8-18/h2-14,16H,15H2,1H3
SMILES CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccccn3
IUPAC Name 2-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 321.37
Peso formulazione 321.1365
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.