Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Pyrogallol |
| Punto di fusione | 131.0°C to 135.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 309.0°C |
| Residuo della combustione | 0.005% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | C6H3(OH)3 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | 2811 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pyrogallol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.