Learn More
Pyrogallol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402579 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1579
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrogallol
Forma fisica Solid
CAS 87-66-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only