Learn More
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15667260 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15667260 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15667260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 83135250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Colore Yellow
Densità 1.082g/mL at 20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6O3
Numero MDL MFCD00002192
Quantità 250 mL
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Sinonimo pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI Key WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC Name benzene-1,2,3-triol
Molecular Weight (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Peso formulazione 126.11g/mol
Forma fisica Liquid