Learn More
Pyrogallol, TRC
Codice prodotto. 30137391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137391 5 g 5g
17904845 25 g 25g
17914655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137391 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9974305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-66-1
Formula molecolare C6 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Sinonimo Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Hydroxybenzene, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid
IUPAC Name benzene-1,2,3-triol
SMILES Oc1cccc(O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrogallol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Peso formulazione 126.0317
Percent Purity >95%