Learn More
Pyromeconic Acid, TRC
Codice prodotto. 30415971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415971 100 mg 100mg
30413897 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30415971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP997600100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-63-9
Formula molecolare C5 H4 O3
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Sinonimo 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
IUPAC Name 3-hydroxypyran-4-one
SMILES OC1=COC=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyromeconic Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Peso formulazione 112.016