Learn More
Pyrrole-2-carboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10256803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10256803 5 g Bottiglia in vetro 5g
10307070 25 g Bottiglia in vetro 25g
10735791 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10256803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132060050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-29-8
Formula molecolare C5H5NO
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Numero MDL MFCD00005217
InChI Key ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
IUPAC Name 1H-pyrrole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrole-2-carboxaldehyde
Nota nome 99%
Punto di fusione 43°C to 47°C
Colore White to Brown
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 270
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrrole-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.