Learn More
Pyrrole-2-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 1003-29-8 |
| Formula molecolare | C5 H5 N O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Pyrazine Impurity 2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1ccc[nH]1 |
| IUPAC Name | 1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 95.1 |
| Peso formulazione | 95.0371 |