Learn More
Pyrrole-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10590224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10590224
Marca: Thermo Scientific Acros 132070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 634-97-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 634-97-9
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Numero MDL MFCD00005219
InChI Key WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
PubChem CID 12473
ChEBI CHEBI:36751
IUPAC Name 1H-pyrrole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrole-2-carboxylic acid
Punto di fusione 207.0°C to 208.0°C
Colore Pink to White
Densità 0.862g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.4450
Quantità 5 g
Beilstein 22, 22
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrrole-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.