Learn More
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 95%
Codice prodotto. 10385702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10385702 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
11956631 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10385702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377655000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 336100-46-0
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.10
Numero MDL MFCD06201862
InChI Key DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
PubChem CID 45076181
IUPAC Name 1H-pyrrole-3-carboxylic acid;hydrate
SMILES OC(=O)C1=CNC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Punto di fusione 144.0°C to 147.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 22,II,17
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder