Learn More
Pyrrole-ND, CDN
Codice prodotto. 30316487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316487 Fornitore CDN N. del fornitore CDND58341G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrole-N-D
CAS 10162-82-0
Formula molecolare C4 D H4 N
Quantità 1 g
Sinonimo 1 H-Pyrrole-1-d (9 CI), Pyrrole-1-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), Pyrrole-N-d, Pyrrole-N-D
InChI Formula InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i/hD
SMILES [2 H]n1cccc1
IUPAC Name 1-deuteriopyrrole
Molecular Weight (g/mol) 68.095
Peso formulazione 68.048 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity