Learn More
Pyrrolidine, 99%
Codice prodotto. 11412637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412637 100 mL 100mL
11422637 500 mL 500mL
11432637 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11412637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14852.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
Solubility
Miscible with alcohol, ether, chloroform and water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with acid chlorides, acid anhydrides, strong oxidizing agents, carbon dioxide and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-75-1
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Numero MDL MFCD00005249
InChI Key RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC Name pyrrolidine
SMILES C1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolidine
Punto di fusione -63°C
Densità 0.856
Punti di ebollizione 86°C to 88°C
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Odore Like Rotten Eggs
Indice di rifrazione 1.4431
Quantità 100 mL
Numero UN UN1922
Beilstein 102395
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,8015
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Peso formulazione 71.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine