Learn More
Pyrrolidine, 99+%
Codice prodotto. 10469250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10469250 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10163710 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10761414 1 L Bottiglia in vetro 1L
10207403 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11976601 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10469250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132081000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-75-1
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Numero MDL MFCD00005249
InChI Key RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC Name pyrrolidine
SMILES C1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolidine
Nota nome 99+%
Punto di fusione -63.0°C
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 86.0°C to 88.0°C
Punto d'infiammabilità 3°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4421 to 1.4441
Quantità 100 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Indice di Merck 15,8129
Gravità specifica 0.866
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 71.11
Percent Purity 99+%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.