Learn More
Pyrrolidine, TRC
Codice prodotto. 30427450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427450 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427450 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99795010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolidine
CAS 123-75-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C4 H9 N
Quantità 10 g
Sinonimo Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine
InChI Formula InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
SMILES C1CCNC1
IUPAC Name pyrrolidine
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Peso formulazione 71.0735
Percent Purity >95