Learn More
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Descrizione
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 5108-96-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H12N2S2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only