Learn More
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17241286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17241286 5 g 5g
17231286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17241286 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468990050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 159326-68-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 159326-68-8
Formula molecolare C6H6N4
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Numero MDL MFCD08234647
InChI Key VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
SMILES NC1=NC=NN2C=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Quantità 5 g
Peso formulazione 134.12