Learn More
Pyruvaldehyde (35% w/w aqueous), TRC
Codice prodotto. 30010938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010938 10 g 10g
30003437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010938 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99887010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-98-8
Formula molecolare C3 H4 O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Sinonimo Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde, Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde
IUPAC Name 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvaldehyde
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Peso formulazione 72.0211