Learn More
Pyruvic acid, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10562721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562721 25 g Bottiglia in vetro 25g
10677292 100 g Bottiglia in vetro 100g
10051410 500 g Bottiglia in vetro 500g
10609273 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10562721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132140250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-17-3
Formula molecolare C3H4O3
Molecular Weight (g/mol) 88.06
Numero MDL MFCD00002585
InChI Key LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC Name 2-oxopropanoic acid
SMILES CC(=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 11.8°C
Colore Amber or Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCO2H
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4300
Quantità 25 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Indice di Merck 15, 8135
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 88.06
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyruvic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.