Learn More
Pyruvic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30410020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410020 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410020 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP998915500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 617-35-6
Formula molecolare C5H8O3
Quantità 500 g
Sinonimo 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386
InChI Formula InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
IUPAC Name ethyl 2-oxopropanoate
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Peso formulazione 116.0473