Learn More
Pyruvic acid, MedChemExpress
Descrizione
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyruvic acid |
| CAS | 127-17-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H4O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Acetylformic acid |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM) |
| SMILES | CC(C(O)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.06 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only