Learn More
Pyruvic acid Na-salt, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11761877
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11761877 25 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11761877 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 1522001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
CAS 113-24-6
Colore White
Perdita all'essiccatura max. 0.5 %
Formula molecolare C3H3NaO3
Quantità 25 g
Sinonimo sodium pyruvate, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid sodium salt, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
Informazioni di solubilità 1.5g in 25mL H2O
InChI Key DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Molecular Weight (g/mol) 110.04
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Forma fisica Powder