Learn More
Pyruvic acid, sodium salt, 99+%
Codice prodotto. 10376680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376680 100 g Plastic bottle 100g
10448100 25 g Plastic bottle 25g
10328703 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132151000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113-24-6
Formula molecolare C3H3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 110.04
Numero MDL MFCD00002586
InChI Key DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC Name sodium;2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvic acid, sodium salt
Punto di fusione >300.0°C
Colore Colorless to Yellow
pH 5.5 to 6.5 (10% soln. at 20°C)
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3COCO2Na
Quantità 100 g
Beilstein 03, 608
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 110.04
Percent Purity 99+%
Forma fisica Solution