Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyruvic acid, sodium salt |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| pH | 5.5 to 6.5 (10% soln. at 20°C) |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3COCO2Na |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |