Learn More
Pyruvic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30134447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134447 25 g 25g
30008340 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99890025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113-24-6
Formula molecolare C3 H3 O3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 110.04
Sinonimo 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt (1:1), Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (9CI), Pyruvic acid, sodium salt (7CI,8CI), Sodium 2-oxopropanoate, Sodium Pyruvate, Sodium α-ketopropionate, N-acetyl-D-neuraminic acid (NANA), Sodium Pyruvate, N-acetyl-D-mannosamine (NAM), Pyruvate
IUPAC Name sodium;2-oxopropanoate
SMILES [Na+].CC(=O)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvic acid sodium salt
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Peso formulazione 109.998