Learn More
Pyruvic aldehyde, 30-45 wt% solution in water
Codice prodotto. 10685422 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10685422 100 g Bottiglia in vetro 100g
10002150 500 g Bottiglia in vetro 500g
10606594 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10685422 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-98-8 , 7732-18-5
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00006960
InChI Key AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC Name 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyruvic aldehyde
Nota nome 35-45 wt.%
Punto di fusione -20.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Punti di ebollizione >72.0°C
Punto d'infiammabilità >71°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCHO
Indice di rifrazione 1.4209
Quantità 100 g
Beilstein 01, 762
Indice di Merck 15, 6153
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 35-45 wt.%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.